Imprimer
Ethyl 4-fluoropiperidine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC448012-1G PC448012-5G
APOSPC448012-1GEA 128 EUR
APOSPC448012-1G APOSPC448012-5G
Ethyl 4-fluoropiperidine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl 4-fluoropiperidine-4-carboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₄FNO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09880187
Numéro CAS: 845909-49-1