Imprimer
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC448010-1G PC448010-250MG
APOSPC448010-1GEA 125 EUR
APOSPC448010-1G APOSPC448010-250MG
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine 95%
3-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₆F₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405788
Numéro CAS: 947249-14-1