Imprimer
6-Bromo-7-fluoroquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC448001-1G PC448001-10G PC448001-5G
APOSPC448001-1GEA 120 EUR
APOSPC448001-1G APOSPC448001-10G APOSPC448001-5G
6-Bromo-7-fluoroquinoline
6-Bromo-7-fluoroquinoline
Formule: C₉H₅BrFN
Poids moléculaire: 226.045 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13181511
Numéro CAS: 127827-52-5