Imprimer
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4477-5G PC4477-25G
APOSPC4477-5GEA 342 EUR
APOSPC4477-5G APOSPC4477-25G
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Trifluoropyruvic acid monohydrate
Formule: C₃HF₃O₃·H₂O
Point de fusion: 122…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038370
Numéro CAS: 10321-14-9
UN: 1759
ADR: 8,III