Imprimer
2-Chloro-4,6-difluorophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4464-1G PC4464-250MG PC4464-5G
APOSPC4464-1GEA 58 EUR
APOSPC4464-1G APOSPC4464-250MG APOSPC4464-5G
2-Chloro-4,6-difluorophenol
2-Chloro-4,6-difluorophenol
Formule: C₆H₃ClF₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11501032
Numéro CAS: 2267-99-4