Imprimer
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(1-Aminoethyl)benzotrifluoride, 1-(2-Trifluoromethylphenyl)ethylamine, 1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
PC4462-1G PC4462-5G PC4462-250MG
APOSPC4462-1GEA 89.9 EUR
APOSPC4462-1G APOSPC4462-5G APOSPC4462-250MG
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
α-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Point d'ébullition: 68…72 °C (7,8 mm Hg)
Point éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038876
Numéro CAS: 273384-78-4