Imprimer
(3-Fluorophenoxy)acetonitrile 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC446175-10G PC446175-1G PC446175-5G
APOSPC446175-10GEA 248 EUR
APOSPC446175-10G APOSPC446175-1G APOSPC446175-5G
(3-Fluorophenoxy)acetonitrile 95+%
(3-Fluorophenoxy)acetonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09928980
Numéro CAS: 135290-20-9