Imprimer
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC446167-1G PC446167-5G
APOSPC446167-1GEA 80.1 EUR
APOSPC446167-1G APOSPC446167-5G
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol 95+%
(3,5-Difluoropyridin-2-yl)methanol
Formule: C₆H₅F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520700
Numéro CAS: 1065267-14-2