Imprimer
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-(Bromomethyl)-4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole
PC446072-1G PC446072-250MG
APOSPC446072-1GEA 446 EUR
APOSPC446072-1G APOSPC446072-250MG
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
5-Bromomethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethyl-phenyl)-thiazole
Formule: C₁₂H₉BrF₃NS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115403
Numéro CAS: 439134-78-8