Imprimer
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC446060-1G PC446060-500MG
APOSPC446060-1GEA 317 EUR
APOSPC446060-1G APOSPC446060-500MG
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
2-Phenyl-5-trifluoromethyl-[1,3,4]oxadiazole
Formule: C₉H₅F₃N₂O
Poids moléculaire: 214.144 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00488311
Numéro CAS: 298207-18-8