3-(6-Methyl-4-trifluoromethyl-pyridin-2-yl)-benzoic acid methyl ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₅H₁₂F₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD19981343 Numéro CAS: 1311280-43-9 |