Imprimer
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC446055-1G PC446055-5G
APOSPC446055-1GEA 201 EUR
APOSPC446055-1G APOSPC446055-5G
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
3-Methyl-5-(4-trifluoromethyl-phenyl)-isoxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₈F₃NO₃
Poids moléculaire: 271.192 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042908
Numéro CAS: 220652-98-2