Imprimer
2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC446036-1G PC446036-500MG
APOSPC446036-1GEA 627 EUR
APOSPC446036-1G APOSPC446036-500MG
2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
2-Bromomethyl-6-chloro-4-trifluoromethyl-pyridine
Formule: C₇H₄BrClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227256
Numéro CAS: 862120-75-0