2-Fluoro-pyridine-3-sulphonyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₃ClFNO₂S Point d'ébullition: 96…98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11227180 Numéro CAS: 1089330-70-0 UN: 3265 ADR: 8,II |