Imprimer
2-(4-Trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC446033-1G PC446033-5G
APOSPC446033-1GEA 183 EUR
APOSPC446033-1G APOSPC446033-5G
2-(4-Trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazole
2-(4-Trifluoromethyl-phenyl)-1H-imidazole
Formule: C₁₀H₇F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00106513
Numéro CAS: 34898-30-1