Imprimer
Ethyl 2-(4-(trifluoromethy)phenoxy)acetoacetate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC446025-1G PC446025-5G
APOSPC446025-1GEA 183 EUR
APOSPC446025-1G APOSPC446025-5G
Ethyl 2-(4-(trifluoromethy)phenoxy)acetoacetate
Ethyl 2-(4-(trifluoromethy)phenoxy)acetoacetate
Formule: C₁₃H₁₃F₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568347
Numéro CAS: 1053657-44-5