Imprimer
5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC446024-1G PC446024-5G
APOSPC446024-1GEA 219 EUR
APOSPC446024-1G APOSPC446024-5G
5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
5-Chloromethyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole
Formule: C₁₁H₈ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568333
Numéro CAS: 466664-94-8