α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine, 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine, 3-(1-Aminoethyl)benzotrifluoride
Formule:
C₉H₁₀F₃N Point d'ébullition: 69,4…70.8 °C (45 mm Hg) Point éclair: 72 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04038877 Numéro CAS: 59382-36-4 |