Imprimer
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC445029-1G PC445029-5G
APOSPC445029-1GEA 115 EUR
APOSPC445029-1G APOSPC445029-5G
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
5-Fluoro-2,3-diaminopyridine
Formule: C₅H₆FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062986
Numéro CAS: 212268-13-8