Imprimer
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4446-1G PC4446-5G PC4446-25G
APOSPC4446-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4446-1G APOSPC4446-5G APOSPC4446-25G
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
2'-Fluoro-4'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Formule: C₉H₉FO₃
Point de fusion: 113…114 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11101445
Numéro CAS: 1065076-49-4