Imprimer
4-Amino-3-fluorophenylacetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4414-100MG PC4414-250MG PC4414-1G
APOSPC4414-100MGEA 101 EUR
APOSPC4414-100MG APOSPC4414-250MG APOSPC4414-1G
4-Amino-3-fluorophenylacetic acid 97%
4-Amino-3-fluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₈FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094244
Numéro CAS: 503315-77-3