Heptafluorobenzyl iodide 90%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-[Difluoro(iodo)methyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, α,α,2,3,4,5,6-Heptafluoro-α-iodotoluene
Formule:
C₇F₇I Point d'ébullition: 153 °C Densité: 2,185 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00153184 Numéro CAS: 79865-03-5 UN: 1760 ADR: 8,II |