Imprimer
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Cyanomethyl)-5-fluorobenzotrifluoride, 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC4377L-10G PC4377L-5G PC4377L-1G
APOSPC4377L-10GEA 136 EUR
APOSPC4377L-10G APOSPC4377L-5G APOSPC4377L-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Point d'ébullition: 222…223 °C
Densité: 1,364 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 107,78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061182
Numéro CAS: 80141-94-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III