Imprimer
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4362-1G PC4362-5G
APOSPC4362-1GEA 261 EUR
APOSPC4362-1G APOSPC4362-5G
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene 97%
1,1-Dibromo-2-fluoroethylene
Formule: C₂HBr₂F
Point d'ébullition: 90…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02913515
Numéro CAS: 358-96-3