Imprimer
2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2,2-Trifluoro-1-(4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)benzotrifluoride, 2,2,2-Trifluoro-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC4353-1G PC4353-25G PC4353-5G
APOSPC4353-1GEA 33.5 EUR
APOSPC4353-1G APOSPC4353-25G APOSPC4353-5G
2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2,2,2-Trifluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₄F₆O
Point d'ébullition: 63…65 °C (15 mm Hg)
Densité: 1,433 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061276
Numéro CAS: 74853-66-0
UN: 1993
ADR: 3,III