Imprimer
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC43512-1G PC43512-250MG PC43512-5G
APOSPC43512-1GEA 58 EUR
APOSPC43512-1G APOSPC43512-250MG APOSPC43512-5G
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 2-chloro-3,5-difluorobenzoate
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18417405
Numéro CAS: 1261846-02-9