Imprimer
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4314-5G PC4314-1G
APOSPC4314-5GEA 163 EUR
APOSPC4314-5G APOSPC4314-1G
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate 97%
2,3,5,6-Tetrafluorophenyl trifluoroacetate
Formule: C₈HF₇O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784266
Numéro CAS: 142685-25-4
UN: 3272
ADR: 3,III