Imprimer
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC430579-1G PC430579-5G
APOSPC430579-1GEA 0 EUR
APOSPC430579-1G APOSPC430579-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde 98%
5-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739493
Numéro CAS: 399-00-8