Imprimer
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC430570-250MG PC430570-1G
APOSPC430570-250MGEA 161 EUR
APOSPC430570-250MG APOSPC430570-1G
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
7-(Trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₅F₃OS
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD20926386
Numéro CAS: 1353011-97-8