Imprimer
7-Fluoro-4-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC430539-100MG PC430539-250MG PC430539-1G
APOSPC430539-100MGEA 315 EUR
APOSPC430539-100MG APOSPC430539-250MG APOSPC430539-1G
7-Fluoro-4-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine
7-Fluoro-4-methoxybenzo[d]thiazol-2-amine
Formule: C₈H₇FN₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14585423
Numéro CAS: 1206969-56-3