Potassium cyclohexylmethyl trifluoroborate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Potassium (cyclohexylmethyl)trifluoroborate
Formule:
C₇H₁₃BF₃·K Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11052658 Numéro CAS: 1346647-18-4 UN: 1759 ADR: 8,III |