Imprimer
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC430275-1G PC430275-250MG
APOSPC430275-1GEA 406 EUR
APOSPC430275-1G APOSPC430275-250MG
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Potassium trifluoro(3-oxocyclopentyl)borate
Formule: C₅H₇BF₃O·K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28348448
Numéro CAS: 1366170-42-4