Imprimer
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC430268-1G PC430268-250MG PC430268-5G
APOSPC430268-1GEA 79.9 EUR
APOSPC430268-1G APOSPC430268-250MG APOSPC430268-5G
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
3-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₀FN
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD19443457
Numéro CAS: 890129-90-5