Imprimer
3,4-Difluoro-5-methylaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC430267-250MG PC430267-100MG PC430267-1G
APOSPC430267-250MGEA 174 EUR
APOSPC430267-250MG APOSPC430267-100MG APOSPC430267-1G
3,4-Difluoro-5-methylaniline
3,4-Difluoro-5-methylaniline
Formule: C₇H₇F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22490569
Numéro CAS: 1505944-46-6