tert-Butyl 3,3-difluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₅F₂NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27956892 Numéro CAS: 1434141-81-7 |