Imprimer
2,2-Difluoropentanedioic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC430166-1G PC430166-250MG
APOSPC430166-1GEA 765 EUR
APOSPC430166-1G APOSPC430166-250MG
2,2-Difluoropentanedioic acid
2,2-Difluoropentanedioic acid
Formule: C₅H₆F₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20640982
Numéro CAS: 380-86-9