2-(Trifluoromethoxy)ethylamine hydrochloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(Trifluoromethoxy)ethanamine hydrochloride
Formule:
C₃H₆F₃NO·ClH Poids moléculaire: 165.542 g/mol Point de fusion: 189…191 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08447280 Numéro CAS: 886050-51-7 |