2,3-Difluoro-5-nitrophenol 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₃F₂NO₃ Poids moléculaire: 175.09 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12026384 Numéro CAS: 1119455-04-7 |