Imprimer
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride, 5-Chloro-2-(chlorosulphonyl)benzotrifluoride
PC4278-1G PC4278-5G PC4278-100MG
APOSPC4278-1GEA 139 EUR
APOSPC4278-1G APOSPC4278-5G APOSPC4278-100MG
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04638751
Numéro CAS: 54090-42-5
UN: 3261
ADR: 8,III