Imprimer
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3-Difluoro-2-iodo-5-nitrobenzene
PC4246-1G PC4246-250MG
APOSPC4246-1GEA 348 EUR
APOSPC4246-1G APOSPC4246-250MG
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
3,5-Difluoro-4-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₂F₂INO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368756
Numéro CAS: 886762-63-6