Imprimer
S-Methyl 2,5-difluorobenzothioate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC421233-100MG PC421233-250MG
APOSPC421233-100MGEA 691 EUR
APOSPC421233-100MG APOSPC421233-250MG
S-Methyl 2,5-difluorobenzothioate 98%
S-Methyl 2,5-difluorobenzothioate
Formule: C₈H₆F₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23160076
Numéro CAS: 1146210-64-1