Imprimer

Methyl 2-(3,5-difluorophenyl)-2-hydroxyacetate 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

PC421231-100MG PC421231-1G PC421231-250MG
APOSPC421231-100MGEA 252 EUR
APOSPC421231-100MG APOSPC421231-1G APOSPC421231-250MG
Methyl 2-(3,5-difluorophenyl)-2-hydroxyacetate 95%
Methyl 2-(3,5-difluorophenyl)-2-hydroxyacetate
Formule: C₉H₈F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11977773
Numéro CAS: 208259-37-4

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR