Imprimer
Methyl 2-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)acetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC421230-100MG PC421230-250MG
APOSPC421230-100MGEA 522 EUR
APOSPC421230-100MG APOSPC421230-250MG
Methyl 2-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)acetate 95%
Methyl 2-(3,5-difluoro-2-hydroxyphenyl)acetate
Formule: C₉H₈F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28789151
Numéro CAS: 209982-92-3