Imprimer
2,5-Difluoro-1a,7,7a,7b-tetrahydro-2H-oxireno[2,3-c]chromene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC421204-100MG PC421204-250MG
APOSPC421204-100MGEA 567 EUR
APOSPC421204-100MG APOSPC421204-250MG
2,5-Difluoro-1a,7,7a,7b-tetrahydro-2H-oxireno[2,3-c]chromene 98%
2,5-Difluoro-1a,7,7a,7b-tetrahydro-2H-oxireno[2,3-c]chromene
Formule: C₉H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953723
Numéro CAS: 944950-67-8