Imprimer
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC421194-1G PC421194-250MG PC421194-5G
APOSPC421194-1GEA 29 EUR
APOSPC421194-1G APOSPC421194-250MG APOSPC421194-5G
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol 99%
(S)-2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₇ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863590
Numéro CAS: 1006376-60-8