Imprimer
(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC421191-100MG PC421191-250MG
APOSPC421191-100MGEA 495 EUR
APOSPC421191-100MG APOSPC421191-250MG
(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime 98%
(E)-5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one oxime
Formule: C₁₀H₁₀FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18642783
Numéro CAS: 911825-56-4