Imprimer
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC421190-100MG PC421190-1G PC421190-250MG
APOSPC421190-100MGEA 360 EUR
APOSPC421190-100MG APOSPC421190-1G APOSPC421190-250MG
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid 98%
(E)-4-(2-Fluorophenyl)but-3-enoic acid
Formule: C₁₀H₉FO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18324916
Numéro CAS: 127406-53-5