Imprimer
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC421186-100MG PC421186-250MG
APOSPC421186-100MGEA 701 EUR
APOSPC421186-100MG APOSPC421186-250MG
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide 98%
(1R,2R)-2-(3,4-Difluorophenyl)cyclopropanecarboxamide
Formule: C₁₀H₉F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22380631
Numéro CAS: 1006376-62-0