2-Chloro-6-(trifluoromethyl)isonicotinic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₃ClF₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13188811 Numéro CAS: 796090-23-8 |