Imprimer
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC421121-1G PC421121-250MG
APOSPC421121-1GEA 473 EUR
APOSPC421121-1G APOSPC421121-250MG
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline 97%
2-Bromo-3-fluoro-5-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28739689
Numéro CAS: 1805421-04-8